5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310077-1G OR310077-500MG
APOSOR310077-1GEA 480 EUR
APOSOR310077-1G APOSOR310077-500MG
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Formula: C₈H₉N₃O
Pto. de fusión: 222…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20691260
Núm. CAS: 54732-89-7