2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR31008-1G OR31008-250MG
APOSOR31008-1GEA 812 EUR
APOSOR31008-1G APOSOR31008-250MG
2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
2-Hydroxy-5-isopropylbenzonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16876983
Núm. CAS: 143912-49-6