6-Methylspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR31009-1G OR31009-250MG
APOSOR31009-1GEA 1360 EUR
APOSOR31009-1G APOSOR31009-250MG
6-Methylspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-Methylspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29042695
Núm. CAS: 1451154-33-8