2,6-Dichloro-3-iodothiophene
Proveedor: Apollo Scientific
OR310093-1G OR310093-500MG OR310093-250MG
APOSOR310093-1GEA 260 EUR
APOSOR310093-1G APOSOR310093-500MG APOSOR310093-250MG
2,6-Dichloro-3-iodothiophene
2,6-Dichloro-3-iodothiophene
Formula: C₄HCl₂IS
MW: 278,926 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11844795
Núm. CAS: 43225-59-8