N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[[3-(Dimethylamino)propyl]carbamoyl]phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR310098-1G OR310098-500MG
APOSOR310098-1GEA 270 EUR
APOSOR310098-1G APOSOR310098-500MG
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₈H₂₉BN₂O₃
MW: 332,245 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864306
Núm. CAS: 832114-10-0