4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR31011-1G OR31011-250MG
APOSOR31011-1GEA 812 EUR
APOSOR31011-1G APOSOR31011-250MG
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03005353
Núm. CAS: 38470-54-1