Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR31013-1G
OR31013-250MG
APOSOR31013-1GEA
429
EUR
APOSOR31013-1G
APOSOR31013-250MG
Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Ethyl 2-ethoxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Formula:
C₉H₁₂O₅ MW: 200,189 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00667747 Núm. CAS: 36717-48-3 |