2-Bromo-5-(3-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR310137-1G OR310137-500MG
APOSOR310137-1GEA 671 EUR
APOSOR310137-1G APOSOR310137-500MG
2-Bromo-5-(3-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
2-Bromo-5-(3-nitrophenoxy)-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₈H₄BrN₃O₃S
MW: 302,105 g/mol
Pto. de fusión: 111…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20368359
Núm. CAS: 1339381-69-9