Methyl hydrazinecarbodithioate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR31015-1G OR31015-250MG OR31015-5G
APOSOR31015-1GEA 48 EUR
APOSOR31015-1G APOSOR31015-250MG APOSOR31015-5G
Methyl hydrazinecarbodithioate
Methyl hydrazinecarbodithioate
Formula: C₂H₆N₂S₂
MW: 122.212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463356
Núm. CAS: 5397-03-5