2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR310157-5G OR310157-25G
APOSOR310157-5GEA 92.8 EUR
APOSOR310157-5G APOSOR310157-25G
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037455
Núm. CAS: 59782-89-7