4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR310190-1G OR310190-500MG
APOSOR310190-1GEA 894 EUR
APOSOR310190-1G APOSOR310190-500MG
4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
Formula: C₈H₅BrN₂O₂S
MW: 273,107 g/mol
Pto. de fusión: 167…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21605750
Núm. CAS: 946884-41-9