4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3102-25G OR3102-500MG
APOSOR3102-25GEA 134 EUR
APOSOR3102-25G APOSOR3102-500MG
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₃ClN₂S
MW: 170,619 g/mol
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00122144
Núm. CAS: 16269-66-2