2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310251-1G OR310251-250MG
APOSOR310251-1GEA 0 EUR
APOSOR310251-1G APOSOR310251-250MG
2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
2-Bromo-1-methylnaphthalene
Formula: C₁₁H₉Br
MW: 221,093 g/mol
Pto. de fusión: 31…37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10000779
Núm. CAS: 20601-22-3