1-Methylnaphthalene-2-boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1-Methylnaphthalen-2-yl)boronic acid
OR310268-1G
APOSOR310268-1GEA 319 EUR
APOSOR310268-1G
1-Methylnaphthalene-2-boronic acid 97%
1-Methylnaphthalene-2-boronic acid
Formula: C₁₁H₁₁BO₂
MW: 186,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566508
Núm. CAS: 590401-47-1