2’-Bromo-4’-iodoacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR31027-1G OR31027-250MG OR31027-5G
APOSOR31027-1GEA 632 EUR
APOSOR31027-1G APOSOR31027-250MG APOSOR31027-5G
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone 95%
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone
Formula: C₈H₆BrIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391606
Núm. CAS: 1261816-56-1