6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3103-1G OR3103-5G OR3103-25G
APOSOR3103-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3103-1G APOSOR3103-5G APOSOR3103-25G
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₂S
Pto. de fusión: 243…244 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07377056
Núm. CAS: 1467-86-3