(3,4-Diaminophenyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310306-500MG
APOSOR310306-500MGEA 438 EUR
APOSOR310306-500MG
(3,4-Diaminophenyl)methanol
(3,4-Diaminophenyl)methanol
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173951
Núm. CAS: 63189-98-0