2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310321-1G OR310321-5G
APOSOR310321-1GEA 180 EUR
APOSOR310321-1G APOSOR310321-5G
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
Formula: C₁₆H₁₇NO₂
MW: 255,312 g/mol
Pto. de fusión: 157…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00837364
Núm. CAS: 33458-29-6