9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310326-1G OR310326-500MG
APOSOR310326-1GEA 1070 EUR
APOSOR310326-1G APOSOR310326-500MG
9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
Formula: C₈H₁₄N₂O
MW: 154,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08693835
Núm. CAS: 7309-42-4