N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
N-(2,4-Dimethoxybenzyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
OR310328-1G
OR310328-500MG
APOSOR310328-1GEA
336
EUR
APOSOR310328-1G
APOSOR310328-500MG
N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Formula:
C₁₁H₁₃N₃O₂S MW: 251,305 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20784227 Núm. CAS: 1063733-41-4 |