2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR310331-1G
OR310331-500MG
APOSOR310331-1GEA
1070
EUR
APOSOR310331-1G
APOSOR310331-500MG
2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₄N₂O₂·ClH MW: 242,702 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD26523309 Núm. CAS: 94459-09-3 |