5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR310333-1G OR310333-500MG
APOSOR310333-1GEA 894 EUR
APOSOR310333-1G APOSOR310333-500MG
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₁₄H₁₁BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26523310
Núm. CAS: 875639-78-4