(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid ≥ ee 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR310335-1G OR310335-500MG
APOSOR310335-1GEA 0 EUR
APOSOR310335-1G APOSOR310335-500MG
(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid ≥ ee 99%
(2S)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Formula: C₈H₇BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798440
Núm. CAS: 123484-90-2