8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR310341-1G OR310341-500MG
APOSOR310341-1GEA 894 EUR
APOSOR310341-1G APOSOR310341-500MG
8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
Formula: C₁₅H₁₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26399860
Núm. CAS: 56327-24-3