Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3S,4S)-Methyl 1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate, (3S,4S)-1-Benzyl-3-(methoxycarbonyl)-4-methylpyrrolidine
OR310342-1G OR310342-500MG
APOSOR310342-1GEA 671 EUR
APOSOR310342-1G APOSOR310342-500MG
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉NO₂
MW: 233,306 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22420558
Núm. CAS: 181114-98-7