2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-indole-2,4-dione
Proveedor: Apollo Scientific
OR310346-1G OR310346-500MG
APOSOR310346-1GEA 671 EUR
APOSOR310346-1G APOSOR310346-500MG
2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-indole-2,4-dione
2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-indole-2,4-dione
Formula: C₈H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24578817
Núm. CAS: 58130-32-8