2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR310349-1G
OR310349-500MG
APOSOR310349-1GEA
671
EUR
APOSOR310349-1G
APOSOR310349-500MG
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Formula:
C₁₁H₁₂O₆ MW: 240,209 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03844682 Núm. CAS: 88755-16-2 |