1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310352-1G OR310352-500MG
APOSOR310352-1GEA 894 EUR
APOSOR310352-1G APOSOR310352-500MG
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Formula: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,307 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C (0,7 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26523316
Núm. CAS: 55168-32-6