2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR31036-1G OR31036-250MG OR31036-5G
APOSOR31036-1GEA 0 EUR
APOSOR31036-1G APOSOR31036-250MG APOSOR31036-5G
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195464
Núm. CAS: 1056454-88-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III