4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(4-Formyl-2-nitrophenyl)acetamide, 4-Acetamido-3-nitrobenzaldehyde
OR310363-1G
APOSOR310363-1GEA 130 EUR
APOSOR310363-1G
4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
Formula: C₉H₈N₂O₄
MW: 208,171 g/mol
Pto. de fusión: 155…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092015
Núm. CAS: 51818-98-5