4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310366-1G
APOSOR310366-1GEA 115 EUR
APOSOR310366-1G
4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₃H₄ClN₃
MW: 117,537 g/mol
Pto. de fusión: 119…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419764
Núm. CAS: 54301-34-7