3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR310376-1G OR310376-500MG
APOSOR310376-1GEA 671 EUR
APOSOR310376-1G APOSOR310376-500MG
3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
Formula: C₁₁H₇BrClNO
MW: 284,536 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14651748
Núm. CAS: 1215809-13-4