tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
OR310379-1G OR310379-500MG
APOSOR310379-1GEA 671 EUR
APOSOR310379-1G APOSOR310379-500MG
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Formula: C₈H₁₇N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20535463
Núm. CAS: 41863-52-9