Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
OR310382-1G OR310382-500MG
APOSOR310382-1GEA 671 EUR
APOSOR310382-1G APOSOR310382-500MG
Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26936353
Núm. CAS: 57355-13-2