4-(1-Methylethyl)phenylethyne
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR31041-10G OR31041-1G OR31041-5G
APOSOR31041-10GEA 190 EUR
APOSOR31041-10G APOSOR31041-1G APOSOR31041-5G
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
Formula: C₁₁H₁₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03839988
Núm. CAS: 23152-99-0