(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310415-1G OR310415-5G OR310415-10G
APOSOR310415-1GEA 91.5 EUR
APOSOR310415-1G APOSOR310415-5G APOSOR310415-10G
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol
Formula: C₈H₉IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18397813
Núm. CAS: 76350-89-5