Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR310440-10MG OR310440-50MG
APOSOR310440-10MGEA 197 EUR
APOSOR310440-10MG APOSOR310440-50MG
Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11840222
Núm. CAS: 57907-49-0