2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR310457-5G OR310457-1G
APOSOR310457-5GEA 468 EUR
APOSOR310457-5G APOSOR310457-1G
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
Formula: C₁₂H₁₈N₄O₃
MW: 266,296 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00545981
Núm. CAS: 23470-44-2