N-Cyclopropyl-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR310459-1G OR310459-500MG
APOSOR310459-1GEA 238 EUR
APOSOR310459-1G APOSOR310459-500MG
N-Cyclopropyl-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
N-Cyclopropyl-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
Formula: C₁₄H₂₁BN₂O₂
MW: 260,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027072
Núm. CAS: 2096334-77-7