2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR310468-5G OR310468-1G
APOSOR310468-5GEA 532 EUR
APOSOR310468-5G APOSOR310468-1G
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₂S
MW: 239,294 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27957311
Núm. CAS: 404009-18-3