3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR31047-1G OR31047-5G
APOSOR31047-1GEA 78.3 EUR
APOSOR31047-1G APOSOR31047-5G
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅IN₂
MW: 208 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23135760
Núm. CAS: 93233-21-7