N-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
OR310476-1G
APOSOR310476-1GEA 92.8 EUR
APOSOR310476-1G
N-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
N-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Formula: C₁₄H₂₀BNO₃
MW: 261,124 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015821
Núm. CAS: 1197171-76-8