[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310479-5G OR310479-1G
APOSOR310479-5GEA 192 EUR
APOSOR310479-5G APOSOR310479-1G
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene 95%
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene
Formula: C₁₄H₂₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20109150
Núm. CAS: 82001-49-8