2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR31051-1G OR31051-250MG
APOSOR31051-1GEA 426 EUR
APOSOR31051-1G APOSOR31051-250MG
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Formula: C₆H₅BrN₂O₃
MW: 233,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21605255
Núm. CAS: 1805025-96-0