2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR310510-1G OR310510-250MG OR310510-500MG
APOSOR310510-1GEA 771 EUR
APOSOR310510-1G APOSOR310510-250MG APOSOR310510-500MG
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₀ClNO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27957330
Núm. CAS: 1565845-72-8