2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310554-1G OR310554-5G OR310554-2.5G OR310554-10G
APOSOR310554-1GEA 497 EUR
APOSOR310554-1G APOSOR310554-5G APOSOR310554-2.5G APOSOR310554-10G
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Formula: C₁₃H₂₄O₂
MW: 212.328 g/mol
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00995144
Núm. CAS: 74603-16-0