4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310580-5G OR310580-1G
APOSOR310580-5GEA 238 EUR
APOSOR310580-5G APOSOR310580-1G
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₂BNO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26793795
Núm. CAS: 1072960-67-8