Methyl 2-acetamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310623-1G OR310623-5G
APOSOR310623-1GEA 58 EUR
APOSOR310623-1G APOSOR310623-5G
Methyl 2-acetamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Methyl 2-acetamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Formula: C₇H₁₄NO₆P
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443722
Núm. CAS: 89524-99-2