Phenyl N-(propan-2-yl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
OR310625-5G OR310625-1G
APOSOR310625-5GEA 806 EUR
APOSOR310625-5G APOSOR310625-1G
Phenyl N-(propan-2-yl)carbamate
Phenyl N-(propan-2-yl)carbamate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276276
Núm. CAS: 17614-10-7