1-(Prop-2-en-1-yl)-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 1-Allyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole

OR310846-1G OR310846-5G
APOSOR310846-1GEA 112 EUR
APOSOR310846-1G APOSOR310846-5G
1-(Prop-2-en-1-yl)-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-(Prop-2-en-1-yl)-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₂H₁₉BN₂O₂
MW: 234,102 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16659011
Núm. CAS: 1000801-78-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR